Learn More
Kaliumchlorid, ≥ 99 %, ACS Reagenz, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10208673 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
25 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
25 Gramm
5 Kilogramm
Artikelnummer. 10208673
Marke: Thermo Scientific Acros 424090050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 7447-40-7 | ClK | 74.55 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7447-40-7
Summenformel ClK
Molekulargewicht (g/mol) 74.55
MDL-Nummer MFCD00011360
InChI-Schlüssel WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium chloride, enseal, muriate of potash, klotrix, sylvite, slow-k, potassium chloride kcl, klor-con, chlorvescent, kalitabs
PubChem CID 4873
ChEBI CHEBI:32588
SMILES [Cl-].[K+]
Spezifikation
Siedepunkt 1420.0°C
Chemischer Name oder Material Potassium chloride
Schmelzpunkt 770.0°C
Farbe Weiß
pH 5.4 to 8.6 (5% soln. at 25°C)
Physikalische Form Kristalle oder kristallines Pulver
Menge 5 kg
Prozentgehaltsbereich 99.0 to 100.5% (Argentometry)
Strukturformel KCl
Fieser 06,480
Merck Index 15, 7742
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 340g/L (20°C). Other solubilities: slightly soluble in alcohol, insoluble in ether and acetone
IUPAC-Name Kaliumchlorid
Formelmasse 74.54
Reinheit (%) ≥99%
Güte ACS-Reagenz