Learn More
Kaliumchlorid, 99.999 %, (Metallspurenanalyse), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10453150 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10453150 100 g Kunststoffflasche 100 Gramm
10311240 25 g Kunststoffflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10453150 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 268961000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    365.00 CHF
    307.65 CHF / 100 Gramm
    Sparen 57.35 CHF
    15% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 7447-40-7 | ClK | 74.55 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Ultra-Spurenanalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7447-40-7
Summenformel ClK
Molekulargewicht (g/mol) 74.55
MDL-Nummer MFCD00011360
InChI-Schlüssel WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium chloride, enseal, muriate of potash, klotrix, sylvite, slow-k, potassium chloride kcl, klor-con, chlorvescent, kalitabs
PubChem CID 4873
ChEBI CHEBI:32588
SMILES [Cl-].[K+]
Spezifikation
Siedepunkt 1420.0°C
Chemischer Name oder Material Potassium chloride
Schmelzpunkt 770.0°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristalle oder kristallines Pulver
Menge 100 g
Verpackung Kunststoffflasche
Prozentgehaltsbereich 99.999%
Strukturformel KCl
Fieser 06,48
Merck Index 15,7742
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 340g/L (20°C). Other solubilities: slightly soluble in alcohol, insoluble in ether and acetone
IUPAC-Name Kalium; Chlorid
Formelmasse 74.54
Reinheit (%) 99.999%
Güte Spurenmetallbasis