Learn More
Melford Kaliumchlorid
Product Code. 30018708
Change view
Click to view available options
Menge:
1 kg
2.5 kg
5 kg
Unit Size:
1 Kilogramm
2.50 Kilogramm
5 Kilogramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Unit Size
30018708 5 kg 5 Kilogramm
30018707 2.5 kg 2.50 Kilogramm
30018706 1 kg 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 30018708 Supplier Melford Supplier No. P410005000.0
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 28-10-2026
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Das Produkt wird in der Regel innerhalb von 24 Stunden versandt. Nur für Forschungszwecke oder die Weiterverarbeitung, nicht für Lebensmittel oder Arzneimittel.
  • CAS-Nummer: 7447-40-7
  • Molekularformel: KCl
  • Molekulargewicht: 74,6
Specifications
Chemischer Name oder Material Potassium Chloride
CAS 7447-40-7
Menge 5 kg
Summenformel KCl