Learn More
Melford Kaliumchlorid
Beschreibung
Das Produkt wird in der Regel innerhalb von 24 Stunden versandt. Nur für Forschungszwecke oder die Weiterverarbeitung, nicht für Lebensmittel oder Arzneimittel.
- CAS-Nummer: 7447-40-7
- Molekularformel: KCl
- Molekulargewicht: 74,6
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Potassium Chloride |
| CAS | 7447-40-7 |
| Menge | 1 kg |
| Summenformel | KCl |