Learn More
Kaliumchlorid, 0.85 M, Leitfähigkeitsstandard, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11430580
Change view
Click to view available options
Menge:
500 mL
1 L
4 L
Packungsgröße:
1 Liter
4 Liter
500 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11430580 500 mL 500 Milliliter
11365687 1 L 1 Liter
11355687 4 L 4 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11430580 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 043405.AP
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 7447-40-7 | ClK | 74.55 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7447-40-7
Summenformel ClK
Molekulargewicht (g/mol) 74.55
MDL-Nummer MFCD00011360
InChI-Schlüssel WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
IUPAC-Name Kaliumchlorid
SMILES [Cl-].[K+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium chloride
Geruch Geruchsneutral
Dampfdruck 17mm Hg at 20°C
Physikalische Form Flüssig
Farbe Farblos
Menge 500 mL
Formelmasse 74.55