Learn More
Kaliumchlorid, 0.159 M, Leitfähigkeitsstandard, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11336149
Change view
Click to view available options
Menge:
500 mL
1 L
4 L
Packungsgröße:
1 Liter
4 Liter
500 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11336149 500 mL 500 Milliliter
11345447 1 L 1 Liter
11335447 4 L 4 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11336149 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 042697.AP
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 7447-40-7 | ClK | 74.55 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7447-40-7 , 7732-18-5
Summenformel ClK
Molekulargewicht (g/mol) 74.55
MDL-Nummer MFCD00011360
InChI-Schlüssel WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 4873
ChEBI CHEBI:32588
SMILES [Cl-].[K+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium chloride
Namenshinweis 20, 000μmho at 25°C
Dampfdruck 23 hPa (17mm Hg) at 20°C
Prozentgehaltsbereich 0.159M
Physikalische Form Flüssig
Farbe Farblos
IUPAC-Name Kaliumchlorid
Menge 500 mL
Formelmasse 74.55
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Kaliumchlorid:1,2%; Wasser:98,8%