Learn More
Kaliumchlorid, 0.005 M, Leitfähigkeitsstandard, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7052151
23.51 CHF gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
500 mL
1 L
4 L
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
7447-40-7
ClK
74.55
MFCD00011360
WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
4873
CHEBI:32588
Kalium; Chlorid
[Cl-].[K+]
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
7447-40-7
ClK
74.55
MFCD00011360
WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
4873
CHEBI:32588
Kalium; Chlorid
[Cl-].[K+]
Potassium chloride 0.0005M solution is used as conductive standard and as electrolyte in analytical chemistry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Potassium chloride Conductivity Standard
Konzentration 0.005M
Namenshinweis 718μmho at 25°C
Menge 500 mL
Formelmasse 74.55
Geruch Odorless
Löslichkeit Miscible with water
Physikalische Form Flüssig