Learn More
Kaliumchlorat, ≥99 %, ACS-Reagenz, Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. 15682750 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15682750 500 g Poly-Flasche 500 Gramm
15672750 100 g Poly-Flasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 15682750 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 255572500G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
ACS-Reagenz, ≥99,0 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3811-04-9
Summenformel ClKO3
Molekulargewicht (g/mol) 122.55
MDL-Nummer MFCD00011361
InChI-Schlüssel VKJKEPKFPUWCAS-UHFFFAOYSA-M
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Kaliumchlorat
Schmelzpunkt 356 °C
Farbe Weiß
Menge 500 g
Strukturformel KClO3
UN-Nummer UN1485
Synonym Kaliumchlorat, Berthollet-Salz, Weinsäuresalz, Kalichlorat, Chlorsäure, Kaliumsalz, berthollet salt, salt of tarter, berthollet's salt, chlorate of potash, chloric acid, potassium salt
SMILES [O-]Cl(=O)=O.[K+]
IUPAC-Name Kalium; Chlorat
PubChem CID 6426889
Formelmasse 122.55 mol
Reinheit (%) ≥ 99.0 %
Güte ACS-Reagenz
Verpackung Poly-Flasche
Aussehen Kristallin
Dichte 2.34 g/cm3