Learn More
Kaliumcarbonat, TRC
Artikelnummer. 30409229
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30409229 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30409229 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP6950555G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 17-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium Carbonate
CAS 584-08-7
Summenformel C O3 . 2 K
Menge 5 g
Synonym Potassium carbonate
InChI-Formel InChI=1S/CH2O3.2K/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
SMILES [K+].[K+].[O-]C(=O)[O-]
IUPAC-Name Dikalium, Karbonat
Molekulargewicht (g/mol) 138.21
Formelmasse 137.9122