Learn More
Potassium Carbonate Sesquihydrate, ACS Reagent, 99%, Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. 15692620 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
1 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
Artikelnummer. 15692620
Marke: Honeywell-Fluka 2435581KG
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium Carbonate Sesquihydrate
CAS 6381-79-9
Farbe Farblos
Physikalische Form Crystalline
Menge 1 kg
Summenformel C2H6K4O9
Strukturformel K2CO3 · 1.5H2O
MDL-Nummer MFCD00149925
UN-Nummer NONH for all modes of transport
InChI-Schlüssel WWVGGBSGYNQKCY-UHFFFAOYSA-J
SMILES O.O.O.[K+].[K+].[K+].[K+].[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O
IUPAC-Name tetrapotassium trihydrate dicarbonate
Molekulargewicht (g/mol) 330.45
Formelmasse 165.23g/mol
Reinheit (%) 99%
Güte ACS-Reagenz
Verpackung Poly-Flasche