Learn More
Kaliumcarbonat, Purum p.a., Honeywell
Artikelnummer. p-7072220 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 kg
5 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
5 Kilogramm
Artikelnummer. 15635920
Marke: Honeywell Research Chemicals 601101KG
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Purum p.a., wasserfrei, ≥ 99.0 % (T)
  • Produkte mit einem Garantiezertifikat und/oder geeignet für die angegebene analytische Anwendung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 584-08-7
Summenformel CK2O3
Molekulargewicht (g/mol) 138.21
MDL-Nummer MFCD00011382
InChI-Schlüssel BWHMMNNQKKPAPP-UHFFFAOYSA-L
Synonym Kaliumcarbonat, Kaliumkarbonat, Kali, Kaliumcarbonat, wasserfrei, Kohlensäure, Dikaliumsalz, Perlenasche, Weinsäuresalz, salt of tartar, kaliumcarbonat, potassiumcarbonate
PubChem CID 11430
IUPAC-Name Dikalium, Karbonat
SMILES [K+].[K+].[O-]C([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Kaliumcarbonat
Menge 1 kg
Strukturformel K2CO3
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Beilstein 4267587
Formelmasse 138.21 mol
Reinheit (%) ≥99 % (T)
Güte purum p. a