Learn More
Kaliumcarbonat, Purum p.a., Honeywell
Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 kg
5 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
5 Kilogramm
Beschreibung
- Produkte mit einem Garantiezertifikat und/oder geeignet für die angegebene analytische Anwendung.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Kaliumcarbonat |
| Menge | 5 kg |
| Strukturformel | K2CO3 |
| UN-Nummer | NONH für alle Transportarten |
| Beilstein | 4267587 |
| Formelmasse | 138.21 mol |
| Reinheit (%) | ≥99 % (T) |
| Güte | purum p. a |