Learn More
Kaliumcarbonat, Purum p.a., wasserfrei ≥, 99,0 % (T), Solstice
Artikelnummer. 16693954
Ansicht ändern
Click to view available options
20 kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
16693954 20 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16693954 Lieferant Fluka Lieferanten-Nr. 6011020KG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1300.00 CHF
    1198.30 CHF / 20 Kilogramm
    Sparen 101.70 CHF
    7% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 13-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium carbonate
Schmelzpunkt 891 °C
CAS 584-08-7
Farbe Weiß
CAS Max. % ≤ 100%
pH 11.6
Menge 20 kg
Summenformel CK2O3
Strukturformel K2CO3
MDL-Nummer MFCD00011382
Beilstein 4267587
InChI-Schlüssel BWHMMNNQKKPAPP-UHFFFAOYSA-L
SMILES [K+].[K+].[O-]C([O-])=O
IUPAC-Name Kaliumkarbonat
Molekulargewicht (g/mol) 138.21
Güte Reagenz
Dichte 2,430 g/cm³ (19 °C)