Learn More
Kaliumcarbonat, wasserfrei, (weißes Granulatpulver), Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10687623
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
500 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10687623 500 g Glasflasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10687623 Lieferant Fisher BioReagents Lieferanten-Nr. BP365500
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 584-08-7 | CK2O3 | 138.21 g/mol
Glasflasche; 500g
Dieses Kaliumsalz wird in Puffern für die Molekularbiologie und Zellkulturanwendungen verwendet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium Carbonate Anhydrous
Schmelzpunkt 891°C
CAS 584-08-7
Farbe Weiß
pH 11.5 to 12
Physikalische Form Pulver/Feststoff
Menge 500 g
Prozentgehaltsbereich ≥99 %
Summenformel CK2O3
MDL-Nummer MFCD00011382
Merck Index 15, 7740
Synonym potassium carbonate, dipotassium carbonate, potash, potassium carbonate, anhydrous, carbonic acid, dipotassium salt, carbonate of potash, pearl ash, salt of tartar, kaliumcarbonat, potassiumcarbonate
InChI-Schlüssel BWHMMNNQKKPAPP-UHFFFAOYSA-L
SMILES [K+].[K+].[O-]C([O-])=O
IUPAC-Name Dikalium, Karbonat
Molekulargewicht (g/mol) 138.21
PubChem CID 11430
Formelmasse 138.21
Reinheit (%) ≥99%
Identifizierung Pass Test