Learn More
Kaliumcarbonat, wasserfrei, granular, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reagenz, J.T.Baker™
Catalog Number p-5390815
Click to view available options
Menge:
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Weithalsflasche Braunglas
584-08-7
CK2O3
138.21
MFCD00011382
BWHMMNNQKKPAPP-UHFFFAOYSA-L
Kaliumcarbonat, Kaliumkarbonat, Kali, Kaliumcarbonat, wasserfrei, Kohlensäure, Dikaliumsalz, Perlenasche, Weinsäuresalz, salt of tartar, kaliumcarbonat, potassiumcarbonate
11430
[K+].[K+].[O-]C([O-])=O
584-08-7
CK2O3
138.21
MFCD00011382
BWHMMNNQKKPAPP-UHFFFAOYSA-L
Kaliumcarbonat, Kaliumkarbonat, Kali, Kaliumcarbonat, wasserfrei, Kohlensäure, Dikaliumsalz, Perlenasche, Weinsäuresalz, salt of tartar, kaliumcarbonat, potassiumcarbonate
11430
[K+].[K+].[O-]C([O-])=O
Qualitativ hochwertige Chemikalien für den Einsatz im Labor und in der Industrie
Chemischer Name oder Material Kaliumcarbonat
Namenshinweis Anhydrisch
Physikalische Form granular
Menge 500 g
IUPAC-Name dipotassium carbonate
Formelmasse 138.21
Güte BAKER ANALYZED™ ACS-Reagenz
Verpackung Weithalsflasche Braunglas
Relative Dichte 1 l = 2.29 kg