Learn More
Kaliumcarbonat, ACS, 99.0 % min., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11367457
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
1 kg
5 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
25 Gramm
5 Kilogramm
500 Gramm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11367457 25 g 25 Gramm
11327457 100 g 100 Gramm
11357457 500 g 500 Gramm
11337457 1 kg 1 Kilogramm
11347457 5 kg 5 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11367457 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 012609.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 584-08-7 | CK2O3 | 138.21 g/mol
It may be used in pharmaceutical laboratories as a drying agent or as a source of potassium. It is also used in fire extinguishers, to make soap, glass and to soften water. Aqueous potassium carbonate plays an important role in carbon dioxide absorption promoted by piperazine. It is also essential for the absorption of carbon dioxide promoted by boric acid. It is also useful for the synthesis of azoles and diazines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 584-08-7
Summenformel CK2O3
Molekulargewicht (g/mol) 138.21
MDL-Nummer MFCD00011382
InChI-Schlüssel BWHMMNNQKKPAPP-UHFFFAOYSA-L
Synonym potassium carbonate, dipotassium carbonate, potash, potassium carbonate, anhydrous, carbonic acid, dipotassium salt, carbonate of potash, pearl ash, salt of tartar, kaliumcarbonat, potassiumcarbonate
PubChem CID 11430
SMILES [K+].[K+].[O-]C([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium carbonate
Schmelzpunkt 891°C
Farbe Gelb
Physikalische Form granular
Menge 25 g
Prozentgehaltsbereich 99.0% min.
Beilstein 4267587
Löslichkeitsinformationen Soluble in water. Insoluble in ethanol.
IUPAC-Name Kaliumkarbonat
Formelmasse 138.21
Güte ACS
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Dichte 2.29 g/cm3 at 20°C
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Potassium carbonate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Carbonic acid, dipotassium salt