Learn More
Kaliumbrommethyltrifluorborat, 95 %, ACROS Organics™
Marke:  Acros Organics 431530050
Additional Details : CAS : 888711-44-2 Gewicht : 0.05500kg
Menge 5g
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10008239
  • 183.00 CHF / 5 Gramm
Voraussichtliches Versanddatum: 13-08-2021
Chemische Identifikatoren
888711-44-2
200.83
potassium bromomethyl trifluoroborate, potassium bromomethyltrifluoroborate, potassium bromomethyl trifluoroboranuide, potassium bromomethyl trifluoro boranuide, potassium bromomethyl trifluoro borate 1-, borate 1-, bromomethyl trifluoro-, potassium 1:1 , t-4, pubchem11564, bromomethyl potassium trifluoroborate, postassium bromomethyltrifluoroborate, trifluoro bromomethyl potassioboron v
Kalium; Brommethyl(trifluor)boranuid
CH2BBrF3K
AZDFPIRYUOCVCJ-UHFFFAOYSA-N
23690312
[B-](CBr)(F)(F)F.[K+]
Spezifikation
Potassium bromomethyltrifluoroborate
95%
potassium bromomethyl trifluoroborate, potassium bromomethyltrifluoroborate, potassium bromomethyl trifluoroboranuide, potassium bromomethyl trifluoro boranuide, potassium bromomethyl trifluoro borate 1-, borate 1-, bromomethyl trifluoro-, potassium 1:1 , t-4, pubchem11564, bromomethyl potassium trifluoroborate, postassium bromomethyltrifluoroborate, trifluoro bromomethyl potassioboron v
[B-](CBr)(F)(F)F.[K+]
200.83
200.83
95%
Authentic
220.0°C
888711-44-2
CH2BBrF3K
AZDFPIRYUOCVCJ-UHFFFAOYSA-N
Kalium; Brommethyl(trifluor)boranuid
23690312
Pulver
5.62 to 6.33% C, 0.94 to 1.06%
Weiß
5g
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • Potassium bromomethyltrifluoroborate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation
Zertifikate