Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Kaliumbromid |
| CAS | 7758-02-3, 7732-18-5 |
| Menge | 1000 ml |
| Summenformel | BrK |
| MDL-Nummer | MFCD00011358 |
| Synonym | Kaliumbromid, Dihydrogenoxid, Kaliumbrom, Caswell Nr. 684, Trikalium-Tribromid, Kaliumbromid K3Br3, Dihydrogenmonoxid, unii-osd78555zm, ccris 6095 |
| InChI-Schlüssel | IOLCXVTUBQKXJR-UHFFFAOYSA-M |
| SMILES | [K+].[Br-] |
| IUPAC-Name | Kaliumbromid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 119.00 |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Potassium bromide 1M Volumetric solution
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H373-Kann die Organe schädigen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P314-Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Contain: potassium bromide