Learn More
Kaliumbromid-Lösung 0.5 mol/l, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 12913574 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1000 ml
Packungsgröße:
1000 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
12913574 1000 ml 1000 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12913574 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. VL 254 1000
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Alle unsere zertifizierten Referenzsubstanzen und Reagenzien werden unter einem ISO9001-Qualitätsmanagementsystem hergestellt, das auch nach ISO/IEC 17025- -konform ist und Vorschriften des ISO 34-Leitfadens einhält.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Kaliumbromid
Verpackung Flasche
CAS 7758-02-3, 7732-18-5
Summenformel BrK
Konzentration 0.5 M (0.5 N)
MDL-Nummer MFCD00011358
Synonym Kaliumbromid, Bromidkaliumsalz, Kaliumbrom, Caswell Nr. 684, Trikalium-Tribromid, Kaliumbromid K3Br3, potassium bromide k3br3, unii-osd78555zm, ccris 6095
InChI-Schlüssel IOLCXVTUBQKXJR-UHFFFAOYSA-M
SMILES [K+].[Br-]
IUPAC-Name Kaliumbromid
Molekulargewicht (g/mol) 119.00
PubChem CID 253877
Menge 1000 ml
ChEBI CHEBI:32030