Learn More
Kaliumbromid, FTIR-Gütegrad, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4407721
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. 11344757
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 039794.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
CAS: 7758-02-3 | BrK | 119.00 g/mol
Potassium bromide is used as a veterinary drug, as an antiepileptic medication for dogs. It used for removal of peripheral membrane proteins. Potassium bromide and sodium perborate play an important role for mild and regioselective oxidative bromination of anilines. Its Pellet is useful for fine structural characteristics by infared spectroscopy.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2-3-7758
Summenformel BrK
Molekulargewicht (g/mol) 119.00
MDL-Nummer MFCD00011358
InChI-Schlüssel IOLCXVTUBQKXJR-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium bromide, bromide salt of potassium, kalii bromidum, bromure de potassium, caswell no. 684, tripotassium tribromide, potassium bromide k3br3, unii-osd78555zm, ccris 6095
PubChem CID 253877
ChEBI CHEBI:32030
SMILES [K+].[Br-]
Spezifikation
Siedepunkt 1435°C
Chemischer Name oder Material Potassium Bromide
Schmelzpunkt 730°C
Namenshinweis FTIR Grade
Physikalische Form Pulver
Menge 25 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in water and slightly soluble in diethyl ether. Insoluble in acetate.
IUPAC-Name Kaliumbromid
Formelmasse 119.01
Güte Premium FTIR
Brechungsindex 1.559
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Dichte 2.75 g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Potassium bromide
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Potassium bromide