Learn More
Optisches Rechteck aus Kaliumbromidkristall, 38.5 mm x 19.5 mm x 4 mm, auf beiden Seiten poliert, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 15423655
Change view
Click to view available options
Menge:
Je 1
Unit Size:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Unit Size
15423655 Je 1 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 15423655 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 038469.KT
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 15-12-2026
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material Potassium bromide crystal optic rectangle
Namenshinweis 38.5mm x 19.5mm x 4mm, Polished both sides
CAS 2-3-7758
Menge Je 1
Summenformel BrK
MDL-Nummer MFCD00011358
Synonym potassium bromide, bromide salt of potassium, kalii bromidum, bromure de potassium, caswell no. 684, tripotassium tribromide, potassium bromide k3br3, unii-osd78555zm, ccris 6095
InChI-Schlüssel IOLCXVTUBQKXJR-UHFFFAOYSA-M
SMILES [K+].[Br-]
IUPAC-Name Kalium; Bromid
Molekulargewicht (g/mol) 119.00
PubChem CID 253877
ChEBI CHEBI:32030