Learn More
Kaliumbromid, 99+ %, für die Spektroskopie, IR-Gütegrad, Thermo Scientific Chemicals
32.65 CHF gültig bis 2024-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21741" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "21741" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für IR-Spektroskopie
Spezifikation
Siedepunkt | 1435.0°C |
Chemischer Name oder Material | Potassium bromide |
Schmelzpunkt | 734.0°C |
Namenshinweis | 99+% |
Farbe | Weiß |
Physikalische Form | Feines Kristallpulver |
Menge | 25 g |
Prozentgehaltsbereich | 99% min. (Argentometry) |
Strukturformel | KBr |
Merck Index | 15, 7739 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Potassium bromide
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.