Learn More
Kaliumbromid, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7023188
Click to view available options
Menge:
100 g
250 g
500 g
1000 g
2.5 kg
5000 g
7758-02-3
BrK
119.00
MFCD00011358
IOLCXVTUBQKXJR-UHFFFAOYSA-M
potassium bromide, bromide salt of potassium, kalii bromidum, bromure de potassium, caswell no. 684, tripotassium tribromide, potassium bromide k3br3, unii-osd78555zm, ccris 6095
253877
CHEBI:32030
[K+].[Br-]
7758-02-3
BrK
119.00
MFCD00011358
IOLCXVTUBQKXJR-UHFFFAOYSA-M
potassium bromide, bromide salt of potassium, kalii bromidum, bromure de potassium, caswell no. 684, tripotassium tribromide, potassium bromide k3br3, unii-osd78555zm, ccris 6095
253877
CHEBI:32030
[K+].[Br-]
Used as an analytical reagent and an oxidizing agent. Potassium bromate is used primarily as a maturing agent for flour and as a dough conditioner. It is also used as a laboratory reagent, in permanent-wave compounds such as food additives and explosives.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wird als analytisches Reagenz und Oxidationsmittel verwendet. Kaliumbromat wird hauptsächlich als Reifemittel für Mehl und als Teigkonditionierer verwendet. Es wird auch als Laborreagenz in Dauerwellenverbindungen wie Lebensmittelzusatzstoffe und Sprengstoffe verwendet.
Löslichkeit
Schwer löslich in Alkohol, aber unlöslich in Aceton und Ethanol.
Hinweise
Starkes Oxidationsmittel. Nicht kompatibel mit brennbaren Materialien, organischen Stoffen, Reduktionsmitteln, Aluminium und feinen pulverförmigen Metallen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Siedepunkt 1435°C
Chemischer Name oder Material Potassium bromide
Schmelzpunkt 730°C
Menge 100 g
Merck Index 14,7618
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in alcohol but insoluble in acetone and ethanol.
IUPAC-Name Kalium; Bromid
Formelmasse 119.01
Reinheit (%) ≥99%
Geruch Odorless
Brechungsindex 1.559
Empfindlichkeit Hygroscopic
Dichte 2.75