Learn More
Kaliumbromid, ≥99.0 %, Reagenzienqualität, Honeywell™
Catalog Number 15608070
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
7758-02-3
BrK
119
MFCD00011358
IOLCXVTUBQKXJR-UHFFFAOYSA-M
Kaliumbromid, Bromidkaliumsalz, Kaliumbrom, Caswell Nr. 684, Trikalium-Tribromid, Kaliumbromid K3Br3, potassium bromide k3br3, unii-osd78555zm, ccris 6095
253877
CHEBI:32030
Kalium; Bromid
[K+].[Br-]
7758-02-3
BrK
119
MFCD00011358
IOLCXVTUBQKXJR-UHFFFAOYSA-M
Kaliumbromid, Bromidkaliumsalz, Kaliumbrom, Caswell Nr. 684, Trikalium-Tribromid, Kaliumbromid K3Br3, potassium bromide k3br3, unii-osd78555zm, ccris 6095
253877
CHEBI:32030
Kalium; Bromid
[K+].[Br-]
Reagenzgütegrad, ≥99.0 %
  • ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Siedepunkt 1383 °C (1013 hPa)
Chemischer Name oder Material Kaliumbromid
Schmelzpunkt 734 °C
Farbe Farblos
pH 5.0 bis 8.0 (bei 20 °C)
Physikalische Form Fest
Menge 500 g
Strukturformel KBr
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Formelmasse 119 mol
Reinheit (%) ≥ 99.0 %
Geruch Geruchsneutral
Verpackung Poly-Flasche
Dampfdruck 1 mmHg (795 °C), 0.01 mmHg (20 °C)
Dichte 2.73 g/cu.cm bei 20 °C