Specifications
| Chemischer Name oder Material | Kaliumbromatlösung |
| Verpackung | Flasche |
| CAS | 1-2-7758 |
| Summenformel | BrKO3 |
| Konzentration | 0.02 M |
| InChI-Schlüssel | OCATYIAKPYKMPG-UHFFFAOYSA-M |
| SMILES | [O-]Br(=O)=O.[K+] |
| IUPAC-Name | Kalium; Bromat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 167.00 |
| PubChem CID | 23673461 |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- Potassium bromate 0.02M. Volumetric Solution European Pharmacopoeia Ref: 3004300
- Gefahr
- Karzinogenität Kategorie 1B
- H350-Kann Krebs erzeugen.
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501-Inhalt/Behälter zuführen.