Learn More
Kaliumbromatlösung 0.016 mol/l, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 12903574 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1000 ml
Packungsgröße:
1000 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
12903574 1000 ml 1000 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12903574 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. VL 253 1000
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Alle unsere zertifizierten Referenzsubstanzen und Reagenzien werden unter einem ISO9001-Qualitätsmanagementsystem hergestellt, das auch nach ISO/IEC 17025- -konform ist und Vorschriften des ISO 34-Leitfadens einhält.
Tekniske data
Chemischer Name oder Material Kaliumbromat
Verpackung Flasche
CAS 1-2-7758
Summenformel BrKO3
Konzentration 0,016 bis 0,017 M
InChI-Schlüssel OCATYIAKPYKMPG-UHFFFAOYSA-M
SMILES [O-]Br(=O)=O.[K+]
IUPAC-Name Kalium; Bromat
Molekulargewicht (g/mol) 167.00
PubChem CID 23673461
Menge 1000 ml
ChEBI CHEBI:38211
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Potassium bromate 0.1N (1/60M). Volumetric Solution
Signalord
  • Gefahr
Farekategori
  • Karzinogenität Kategorie 1B
Faresætning
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
Sikkerhedssætning
  • P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.