Learn More
Kaliumbromat/Kaliumbromid, 0.1 N normierte Lösung, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4408582
Click to view available options
Menge:
1 L
4 L
Packungsgröße:
1 Liter
4 Liter
Artikelnummer. 11353697
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 035593.K2
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
KBrO3/KBr
Potassium bromate/Potassium bromide is used as an analytical reagent for volumetric analysis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
Summenformel KBrO3/KBr
MDL-Nummer MFCD00011359
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium bromate/Potassium bromide
Geruch Geruchsneutral
Physikalische Form Flüssig
Farbe Farblos
Löslichkeit Miscible with water
Menge 1 L
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Potassium bromate/Potassium bromide, 0.1N Standardized Solution
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Karzinogenität Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Potassium bromide, Potassium bromate