Learn More
Kaliumbromatkonzentrat, für 1L Standardlösung, 1/60 M KBrO3 (0,1N), Solstice.
Product Code. 15605220 Shop All Honeywell Fluka Products
Change view
Click to view available options
Menge:
1 St.
6 x 1 ea.
Unit Size:
1 Stück
6 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Unit Size
15605220 6 x 1 ea. 6 Stück
15695210 1 St. 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 15605220 Supplier Honeywell-Fluka Supplier No. 380806X1EA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
missing translation for 'validMainframeMsg'
Für 1 l Standardlösung, 1/60 M KBrO3 (0.1 N)
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Solstice liefert nun weltweit hochwertige anorganische Reagenzien – mit garantierter Konsistenz, Reinheit und Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
Summenformel BrKO3
Molekulargewicht (g/mol) 167
MDL-Nummer MFCD00011359
InChI-Schlüssel OCATYIAKPYKMPG-UHFFFAOYSA-M
Synonym Kaliumbromat, Bromsäure, Kaliumsalz, Bromat, Kalium, Kaliumbromatpunkt, EEC-Nr. E924, Bromsäure, Kaliumsalz 1:1, eec no. e924, bromic acid, potassium salt 1:1, potassiumbromate, kaliumbromat
PubChem CID 23673461
ChEBI CHEBI:38211
IUPAC-Name Kalium; Bromat
SMILES [O-]Br(=O)=O.[K+]
Specifikationer
Chemischer Name oder Material Kaliumbromatkonzentrat
Namenshinweis Für 1L Standardlösung, 1/60 M KBrO3 (0,1N)
CAS 7758-01-2, 7732-18-5
CAS Min. % ≥3.0000%, ≥95.0000%
CAS Max. % <5.0000%, ≤100.0000%
Physikalische Form Konzentrat
Menge 6 x 1 ea.
Verpackung Ampulle
Dichte 1.024 g/cm3
Strukturformel KBrO3
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Formelmasse 167
Güte Not Available
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.