Learn More
Kaliumbromat, zertifiziert AR zur Analyse Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10224300 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
500 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10224300 1 kg 1 Kilogramm
10704961 250 g 250 Gramm
10675882 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10224300 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. P/3920/60
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 1-2-7758
Summenformel BrKO3
Molekulargewicht (g/mol) 167.00
MDL-Nummer 11359
InChI-Schlüssel OCATYIAKPYKMPG-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium bromate, bromic acid, potassium salt, bromate, potassium, potassium bromate dot, unii-04mb35w6za, ccris 529, eec no. e924, bromic acid, potassium salt 1:1, potassiumbromate, kaliumbromat
PubChem CID 23673461
ChEBI CHEBI:38211
IUPAC-Name Kalium; Bromat
SMILES [O-]Br(=O)=O.[K+]
Spezifikation
Schmelzpunkt 350 °C
Farbe Weiß
pH 5 bis 9
Physikalische Form Pulver/Feststoff
Menge 1 kg
Verpackung Kunststoffpulverbehälter
Formelmasse 167,01 g/mol
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Potassium bromate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Oxidierender Feststoff Kategorie 1
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Karzinogenität Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H271-Kann Brand oder Explosion verursachen; starkes Oxidationsmittel.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.