Learn More
Kaliumborhydrid, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10123880 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststofftrommel
Packungsgröße:
100 Gramm
2.50 Kilogramm
5 Gramm
500 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10123880 500 g Glasflasche 500 Gramm
10311394 5 g Glasflasche 5 Gramm
10646592 100 g Glasflasche 100 Gramm
10647934 2.5 kg Kunststofftrommel 2.50 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10123880 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 196555000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 13762-51-1 | BH4K | 53.94 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Reduktionsreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13762-51-1
Summenformel BH4K
Molekulargewicht (g/mol) 53.94
MDL-Nummer MFCD00011396
InChI-Schlüssel ICRGAIPBTSPUEX-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium borohydride, potassium tetrahydroborate, potassium borohydrate, unii-0ws230dtgf, potassium tetrahydroborate 1-, borohydrure de potassium french, borate 1-, tetrahydro-, potassium, 0ws230dtgf, borohydrure de potassium, borylpotassium
PubChem CID 22892188
SMILES [BH4-].[K+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium borohydride
Schmelzpunkt 500.0°C
Namenshinweis 98%
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristallpulver
Menge 500 g
Prozentgehaltsbereich 98+%
Strukturformel KBH4
Fieser 04,398; 06,476; 08,407
Merck Index 15, 7737
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 190g/L (25°C). Other solubilities: reacts with water, partially soluble in ammonia, insoluble in ethers, hydrocarbons, isopropylamine,, benzene, hexane, dioxane, thf and acetonitrile, 7g/L methanol (20°C)
IUPAC-Name Kalium; Bor(1-)
Formelmasse 53.93
Reinheit (%) ≥98%