Learn More
Kaliumbisulfat, Reagenzienqualität, Honeywell™
Artikelnummer. 15692210 Alle ansehen Solstice Research Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15692210 500 g Poly-Flasche 500 Gramm
15682210 1 kg Poly-Flasche 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15692210 Lieferant Honeywell Research Chemicals Lieferanten-Nr. 223476500G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Reagenzgütegrad
  • ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7646-93-7
Summenformel HKO4S
Molekulargewicht (g/mol) 136.16
MDL-Nummer MFCD00011404
InChI-Schlüssel CHKVPAROMQMJNQ-UHFFFAOYSA-M
Synonym Kaliumbisulfat, Kaliumhydrogensulfat, Schwefelsäure, Monokaliumsalz, Kaliumsäuresulfat, Monokaliumsulfat, Saures Kaliumsulfat, Caswell Nr. 682C, monopotassium sulfate, acid potassium sulfate, caswell no. 682c
PubChem CID 516920
IUPAC-Name Kalium; Hydrogensulfat
SMILES [K+].OS([O-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Kaliumbisulfat
Menge 500 g
Strukturformel KHSO4
UN-Nummer UN2509
Formelmasse 136.17 mol
Güte Reagenz
Verpackung Poly-Flasche
Dichte 2.32 g/ml bei 25 °C