Learn More
Kaliumbisulfat, Puriss. p.a., ≥99 %, Solstice
Artikelnummer. 16695793
Ansicht ändern
Click to view available options
25 kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
16695793 25 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16695793 Lieferant Fluka Lieferanten-Nr. 3126025KG
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium bisulfate
Schmelzpunkt 200 °C
CAS 7646-93-7
Farbe Farblos
CAS Max. % 1
Menge 25 kg
Summenformel HKO4S
Strukturformel KHSO4
MDL-Nummer MFCD00011404
Synonym Potassium hydrogen sulfate
InChI-Schlüssel CHKVPAROMQMJNQ-UHFFFAOYSA-M
SMILES [K+].OS([O-])(=O)=O
IUPAC-Name Dikalium Sulfat
Molekulargewicht (g/mol) 136.16
Güte ACS
Dichte 2,36 g/cm³ (20 °C)