Learn More
Kaliumbisulfat, Puriss., 98-102%, Honeywell
Artikelnummer. 15671150 Alle ansehen Solstice Research Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 kg
Verpackung:
Papier-/Poly-Beutel
Packungsgröße:
25 Kilogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15671150 25 kg Papier-/Poly-Beutel 25 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15671150 Lieferant Honeywell Research Chemicals Lieferanten-Nr. 1260525KG
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Kaliumbisulfat
Namenshinweis puriss., 98 bis 102 %
CAS 7646-93-7
Menge 25 kg
Prozentgehaltsbereich 98 bis 102 %
Summenformel HKO4S
MDL-Nummer MFCD00011404
UN-Nummer UN2509
Synonym Kaliumbisulfat, Kaliumhydrogensulfat, Schwefelsäure, Monokaliumsalz, Kaliumsäuresulfat, Monokaliumsulfat, Saures Kaliumsulfat, Caswell Nr. 682C, monopotassium sulfate, acid potassium sulfate, caswell no. 682c
InChI-Schlüssel CHKVPAROMQMJNQ-UHFFFAOYSA-M
SMILES [K+].OS([O-])(=O)=O
IUPAC-Name Kalium; Hydrogensulfat
Molekulargewicht (g/mol) 136.16
PubChem CID 516920
Güte puriss.
Verpackung Papier-/Poly-Beutel