Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Solstice liefert nun weltweit hochwertige anorganische Reagenzien – mit garantierter Konsistenz, Reinheit und Genauigkeit
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Kaliumbisulfat |
| Physikalische Form | Powder |
| Menge | 6 x 1 kg |
| Strukturformel | KHSO4 |
| UN-Nummer | UN2509 |
| Formelmasse | 136.17 |
| Reinheit (%) | ≥ 99 % |
| Güte | Puriss. p.a. |
| Dichte | 2,32 g/ml bei 25 °C |