Learn More
Kaliumbisulfat, Honeywell
Artikelnummer. 15675960 Alle ansehen Solstice Research Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15675960 1 kg 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15675960 Lieferant Honeywell Research Chemicals Lieferanten-Nr. 603631KG
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
purum p. a., ≥98.0 % (T)
  • Produkte mit einem Garantiezertifikat und/oder geeignet für die angegebene analytische Anwendung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Kaliumbisulfat
CAS 7646-93-7
Menge 1 kg
Summenformel HKO4S
Strukturformel KHSO4
MDL-Nummer MFCD00011404
UN-Nummer UN2509
Synonym Kaliumbisulfat, Kaliumhydrogensulfat, Schwefelsäure, Monokaliumsalz, Kaliumsäuresulfat, Monokaliumsulfat, Saures Kaliumsulfat, Caswell Nr. 682C, monopotassium sulfate, acid potassium sulfate, caswell no. 682c
InChI-Schlüssel CHKVPAROMQMJNQ-UHFFFAOYSA-M
SMILES [K+].OS([O-])(=O)=O
IUPAC-Name Kalium; Hydrogensulfat
Molekulargewicht (g/mol) 136.16
PubChem CID 516920
Formelmasse 136.17 mol
Reinheit (%) ≥98 % (T)
Dichte 2.32 g/ml bei 25 °C