Learn More
Kaliumbisulfat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 13297059 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
2.5 kg
10 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststofftrommel
Packungsgröße:
10 Kilogramm
2.50 Kilogramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
13297059 10 kg Kunststofftrommel 10 Kilogramm
13217069 500 g Glasflasche 500 Gramm
13277059 2.5 kg Glasflasche 2.50 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 13297059 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 447610100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    705.00 CHF
    612.65 CHF / 10 Kilogramm
    Sparen 92.35 CHF
    13% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Kaliumbisulfat, 99 %, HKO4S, CAS-Nummer 7646-93-7, Kaliumbisulfat, Schwefelsäure, Monokaliumsalz, Sal enixum, Kaliumhydrogensulfat, Kaliumbisulfat, saures Kaliumsulfat, Kaliumsäurensulfat, Kaliumwasserstoffsulfat, Monokaliumsulfat, Caswell-Nr. 682c, 500 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7646-93-7
Summenformel HKO4S
Molekulargewicht (g/mol) 136.16
MDL-Nummer MFCD00011404
InChI-Schlüssel CHKVPAROMQMJNQ-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium bisulfate, potassium hydrogen sulfate, potassium bisulphate, sulfuric acid, monopotassium salt, potassium acid sulfate, sal enixum, potassium hydrogensulphate, monopotassium sulfate, acid potassium sulfate, caswell no. 682c
PubChem CID 516920
SMILES [K+].OS([O-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium bisulfate
Schmelzpunkt 214,0 °C
Menge 10 kg
Prozentgehaltsbereich 99%
Strukturformel KHSO4
Merck Index 15,7734
Löslichkeitsinformationen (10% in water) Clear colorless
IUPAC-Name Kalium; Hydrogensulfat
Formelmasse 136.16
Reinheit (%) 99%
Güte Extrarein
Verpackung Kunststofftrommel
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Potassium bisulfate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.