Learn More
Kaliumbisulfat, 98.5 %, für Analysen, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10542611 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
2.50 Kilogramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10542611 500 g Glasflasche 500 Gramm
10378943 2.5 kg Glasflasche 2.50 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10542611 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 207755000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 7646-93-7 | HKO4S | 136.16 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7646-93-7
Summenformel HKO4S
Molekulargewicht (g/mol) 136.16
MDL-Nummer MFCD00011404
InChI-Schlüssel CHKVPAROMQMJNQ-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium bisulfate, potassium hydrogen sulfate, potassium bisulphate, sulfuric acid, monopotassium salt, potassium acid sulfate, sal enixum, potassium hydrogensulphate, monopotassium sulfate, acid potassium sulfate, caswell no. 682c
PubChem CID 516920
IUPAC-Name Kalium; Hydrogensulfat
SMILES [K+].OS([O-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium bisulfate
Schmelzpunkt 214,0 °C
Namenshinweis c.p.
Farbe Weiß
Physikalische Form Anhaftende Kristalle
Menge 500 g
Prozentgehaltsbereich 98.50%
Strukturformel KHSO4
Fieser 01,909
Merck Index 15, 7734
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 490g/L (20°C). Other solubilities: decomposes in alcohol
Formelmasse 136.16
Reinheit (%) 98.5%
Güte Analytisch
Verpackung Glasflasche
Dichte 2.32
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Potassium bisulfate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.