Learn More
Kaliumbis(trimethylsilyl)amid (95%), TRC
Artikelnummer. 30390704
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30390704 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30390704 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCK999970250MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 17-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium Bis(trimethylsilyl)amide
CAS 40949-94-8
Summenformel C6 H18 K N Si2
Menge 250 mg
Synonym Silanamine, 1,1,1-trimethyl-N-(trimethylsilyl)-, potassium salt (1:1) (ACI), Potassium, [bis(trimethylsilyl)amino]- (7CI), Silanamine, 1,1,1-trimethyl-N-(trimethylsilyl)-, potassium salt (9CI), Hexamethyldisilazane potassium salt, KHMDS, N,N-Bis(trimethylsilyl)amine potassium salt, Potassium bis(trimethylsilyl)amide, Potassium hexamethyldisilazamide, Potassium hexamethyldisilazane, Potassium hexamethyldisilazide, Potassium hexamethyldisilyl azide
InChI-Formel InChI=1S/C6H18NSi2.K/c1-8(2,3)7-9(4,5)6;/h1-6H3;/q-1;+1
SMILES C[Si](C)(C)N([K])[Si](C)(C)C
IUPAC-Name [Bis(trimethylsilyl)amino]kalium
Molekulargewicht (g/mol) 199.483
Formelmasse 199.061