Learn More
Kaliumbis(trimethylsilyl)amid (95%), TRC
Artikelnummer. 30401979
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30401979 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30401979 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCK9999701G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 17-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium Bis(trimethylsilyl)amide
CAS 40949-94-8
Summenformel C6 H18 K N Si2
Menge 1 g
Synonym Silanamine, 1,1,1-trimethyl-N-(trimethylsilyl)-, potassium salt (1:1) (ACI), Potassium, [bis(trimethylsilyl)amino]- (7CI), Silanamine, 1,1,1-trimethyl-N-(trimethylsilyl)-, potassium salt (9CI), Hexamethyldisilazane potassium salt, KHMDS, N,N-Bis(trimethylsilyl)amine potassium salt, Potassium bis(trimethylsilyl)amide, Potassium hexamethyldisilazamide, Potassium hexamethyldisilazane, Potassium hexamethyldisilazide, Potassium hexamethyldisilyl azide
InChI-Formel InChI=1S/C6H18NSi2.K/c1-8(2,3)7-9(4,5)6;/h1-6H3;/q-1;+1
SMILES C[Si](C)(C)N([K])[Si](C)(C)C
IUPAC-Name [Bis(trimethylsilyl)amino]kalium
Molekulargewicht (g/mol) 199.483
Formelmasse 199.061