Läs mer
Kalium-bis(oxalato)oxotitanat(IV)-Hydrat, Puratronic™, 99.997 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11360148
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Menge:
2 g
50 g
Förpackningsstorlek:
2 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Menge unitSize
11360148 2 g 2 Gramm
11370148 50 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11360148 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 042898.04
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
CAS: 14402-67-6 | C4K2O9Ti | 318.10 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14402-67-6
Summenformel C4K2O9Ti
Molekulargewicht (g/mol) 318.10
MDL-Nummer MFCD00150592
InChI-Schlüssel UHWHMHPXHWHWPX-UHFFFAOYSA-J
Synonym Potassium titanyloxolate
IUPAC-Name dipotassium oxotitaniumbis(ylium) dioxalate
SMILES [K+].[K+].O=[Ti++].[O-]C(=O)C([O-])=O.[O-]C(=O)C([O-])=O
Spécification
Chemischer Name oder Material Potassium bis (oxalato)oxotitanate (IV) hydrate
Farbe Farblos
Geruch Odorless
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Strukturformel K2[TiO(C2O4)2]·xH2O
Menge 2 g
UN-Nummer UN3288
Formelmasse 318.10 (Anhydrous)
Reinheit (%) 99.997%
Güte Puratronic
Physikalische Form Grobes Kristallpulver
Afficher plus Afficher moins
RUO – Nur für Forschungszwecke
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.