Learn More
Kaliumhydrogenphthalat, Kristall, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reagenz, J.T.Baker™
Artikelnummer. p-5390807 Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
1 Stück
500 Gramm
Artikelnummer. 15508074
Marke: Avantor J.T.Baker 295800
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Qualitativ hochwertige Chemikalien für den Einsatz im Labor und in der Industrie
Chemische Identifikatoren
CAS 877-24-7
Summenformel C8H5KO4
Molekulargewicht (g/mol) 204.222
InChI-Schlüssel IWZKICVEHNUQTL-UHFFFAOYSA-M
Synonym Kaliumhydrogenphthalat, Kaliumbiphthalat, Monokaliumphthalat, Hydrogen-Kaliumphthalat, Phthalsäure-Monokaliumsalz, 1,2-Benzenedicarboxylsäure, Monokaliumsalz, Phthalsäure, Monokaliumsalz, Phthalsäure-Kaliumsalz, Kaliumphthalat, monobasisch, potassium phthalate monobasic
PubChem CID 23676735
IUPAC-Name Kalium;2-Carboxybenzoat
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(=O)O)C(=O)[O-].[K+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Kaliumhydrogenphthalat
Namenshinweis Säuremetrischer Standard
Physikalische Form Kristalle
Menge 100 g
Formelmasse 204.22
Güte BAKER ANALYZED™ ACS-Reagenz
Verpackung Poly-Flasche
Relative Dichte 1 l = 1.64 kg