Learn More
Kaliumbicarbonat, Puriss., entspricht den analytischen Spezifikationen von BP, Ph. Eur., USP, E501, 99.5 bis 101.0 % (acidimetrisch), Honeywell Fluka™
Click to view available options
Menge:
1 kg
25 kg
6 x 1 kg
Verpackung:
Papier-/Poly-Beutel
Poly-Flasche
Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Kaliumbicarbonat |
Namenshinweis | Erfüllt die analytischen Spezifikationen von Ph. Eur. BP, USP |
Menge | 1 kg |
Strukturformel | KHCO3 |
UN-Nummer | NONH für alle Transportarten |
Beilstein | 4535309 |
Löslichkeitsinformationen | Wasserlöslich |
Formelmasse | 100.12 mol |
Reinheit (%) | 99.5 bis 101 % (säuerungsmetrisch) |
Güte | puriss. |