Learn More
Kaliumbicarbonat, Puriss., entspricht der analytischen Spezifikation von BP, Ph. Eur., USP E501, 99,5-101,0 % (acidimetrisch), Solstice
Description
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Solstice liefert nun weltweit hochwertige anorganische Reagenzien – mit garantierter Konsistenz, Reinheit und Genauigkeit
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | Kaliumbicarbonat |
| Namenshinweis | Puriss., entspricht der analytischen Spezifikation von BP, Ph. Eur., USP E501, 99.5-101.0% (acidimetrisch) |
| CAS Max. % | 100.0000% |
| Physikalische Form | Powder |
| Menge | 6 x 1 kg |
| Prozentgehaltsbereich | 99,5 bis 101,0% |
| Strukturformel | KHCO3 |
| UN-Nummer | NONH für alle Transportarten |
| Beilstein | 4535309 |
| Löslichkeitsinformationen | Wasserlöslich |
| Show More |