Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Kaliumbicarbonat |
| Physikalische Form | Pulver, Kristalle oder Granulat |
| Menge | 500 g |
| Strukturformel | KHCO3 |
| UN-Nummer | NONH für alle Transportarten |
| Beilstein | 4535309 |
| Formelmasse | 100.12 mol |
| Reinheit (%) | 99 % |
| Güte | ACS-Reagenz |