Learn More
Kaliumbicarbonat, ACS-Reagenz, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15622370 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Packungsgröße:
100 Gramm
2.50 Kilogramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15622370 100 g 100 Gramm
15642370 500 g 500 Gramm
15632370 2.5 kg 2.50 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15622370 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 237205100G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
ACS-Reagenz, Pulver, Kristalle oder Granulat, 99.7 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 298-14-6
Summenformel CHKO3
Molekulargewicht (g/mol) 100.11
MDL-Nummer MFCD00011402
InChI-Schlüssel TYJJADVDDVDEDZ-UHFFFAOYSA-M
Synonym Kaliumbicarbonat, Kaliumhydrogencarbonat, Kaliumsäurekarbonat, Monokaliumcarbonat, Kohlensäure, Monokaliumsalz, carbonic acid, monopotassium salt, unii-hm5z15lebn, potassiumbicarbonate, ccris 3510, khco3
PubChem CID 516893
ChEBI CHEBI:81862
IUPAC-Name Kalium; Hydrogencarbonat
SMILES [K+].OC([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Kaliumbicarbonat
Physikalische Form Pulver, Kristalle oder Granulat
Menge 100 g
Strukturformel KHCO3
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Beilstein 4535309
Formelmasse 100.12 mol
Reinheit (%) 99 %
Güte ACS-Reagenz