Learn More
Kaliumbicarbonat, ≥99.95 % Spurenmetallbasis, Honeywell™
Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
250 Gramm
50 Gramm
Beschreibung
- Wir sind Ihr Lieferant hochwertiger Laborreagenzien und Chemikalien für Analyse- und Chemielabors:
Lösungsmittel – spezifische ACS-Verwendung (HPLC), allgemeine ACS-Verwendung, Lösungsmittel für die Histologie und Reagenzien in einem Gütegrad für die chemische Synthese und andere industrielle Anwendungen.
Anorganik – chemische Synthese und anorganische Chemie einschließlich essentieller Säuren und Basen, Salze, Metalle und Elemente sowie Reagenzien für chemische Reaktionen.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Kaliumbicarbonat |
| Schmelzpunkt | 100 °C bis 120 °C |
| Farbe | Weiß |
| pH | 8 bis 8.6 (bei 20 °C) |
| Menge | 250 g |
| Strukturformel | KHCO3 |
| UN-Nummer | NONH für alle Transportarten |
| Beilstein | 4535309 |
| Löslichkeitsinformationen | In Wasser 333 g/l bei 20 °C |
| Formelmasse | 100.12 mol |
| Mehr anzeigen |