Learn More
Kaliumaquapentachlorruthenat(III), Premion™, 99.99 % (Metallbasis), Ru 26.4 % min., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11398858
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11398858 5 g 5 Gramm
11388858 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11398858 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 041716.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 14404-33-2 | Cl5K2Ru | 356.52 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14404-33-2
Summenformel Cl5K2Ru
Molekulargewicht (g/mol) 356.52
MDL-Nummer MFCD00058747
InChI-Schlüssel IXYMQZXAJLWXRK-UHFFFAOYSA-I
Synonym dipotassium aquapentachlororuthenate, potassium pentachlororuthenate iii hydrate, dipotassium aquapentachlororuthenate iii, dipotassium pentachlororutheniumdiuide hydrate, potassium aquapentachlororuthenate iii , premion, ruthenate 2-, aquapentachloro-, dipotassium, oc-6-21
PubChem CID 16211344
IUPAC-Name Dikalium; Pentachlorruthenium(2-); Hydrat
SMILES [K+].[K+].Cl[Ru--](Cl)(Cl)(Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium aquapentachlororuthenate(III)
Farbe Braun bis rot
Physikalische Form Kristallin
Menge 5 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 374.55 (356.53 Anhydrous)
Reinheit (%) 99.99%
Güte Premion
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Ru 26.4% min.