Learn More
Kaliumantimon(III)-oxidtartrat Sesquihydrat,+99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10772841 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
2.50 Kilogramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10772841 500 g Glasflasche 500 Gramm
10174800 100 g Glasflasche 100 Gramm
10105363 2.5 kg Glasflasche 2.50 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10772841 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 223805000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 28300-74-5 | C8H10K2O15Sb2 | 667.87 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 28300-74-5
Summenformel C8H10K2O15Sb2
Molekulargewicht (g/mol) 667.87
MDL-Nummer MFCD00167056
Synonym Antimonyl potassium tartrate sesquihydrate
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium antimonyl tartrate sesquihydrate
Schmelzpunkt 100,0 °C
Namenshinweis 99+%
Farbe Weiß
Physikalische Form Feines Kristallpulver
Menge 500 g
Prozentgehaltsbereich 99% min. (Iodometry)
Merck Index 15, 691
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 8.3%. Other solubilities: 1g/3mL boiling water, 1g/15mL glycerol, insoluble in alcohol
Formelmasse 667.87
Reinheit (%) ≥99%
Infrarotspektrum Echt
Verlust bei Trocknung 2.7% max. (105°C)