Learn More
Kaliumantimonat-Trihydrat, > 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11318328
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11318328
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 039524.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 12208-13-8 | KSbO3·3H2O
Potassium antimonyl trihydrate is used as a detecting agent for sodium. It is used as a mordant/ fixing agent in leather and textile dying industries. It is also used as a analytical reagent and flux additive for electroplating.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12208-13-8
Summenformel KSbO3·3H2O
MDL-Nummer MFCD00150439
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium Antimonate Trihydrate
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 50 g
Prozentgehaltsbereich >94%
UN-Nummer 1549
Synonym Potassium Pyroantimonate, Potassium Hexahydroxyantimonate
Löslichkeitsinformationen Soluble in water and glycerine. Insoluble in ethanol.
Formelmasse 262.90 (208.85 Anhydrous)
Aussehen White powder
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Kaliumhexahydroxoantimonat (V)
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
  • P271-Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P330-Mund ausspülen.
  • P391-Verschüttete Mengen aufnehmen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.