Learn More
Kaliumacrylathydrat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11322427
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11322427 5 g 5 Gramm
11332427 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11322427 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L10079.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 10192-85-5 | C3H3KO2 | 110.15 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10192-85-5
Summenformel C3H3KO2
Molekulargewicht (g/mol) 110.15
MDL-Nummer MFCD00067206
InChI-Schlüssel ZUBIJGNKOJGGCI-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium acrylate, potassium polyacrylate, 2-propenoic acid, potassium salt, potassium prop-2-enoate, 79-10-7 parent, polyacrylic acid, potassium salt, 2-propenoic acid, homopolymer, potassium salt, acrylate potassium, acrylic acid homopolymer potassium salt, acmc-20ajv9
PubChem CID 4429391
IUPAC-Name potassium prop-2-enoate
SMILES [K+].[O-]C(=O)C=C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium acrylate hydrate
Schmelzpunkt >300°C
Menge 5 g
Beilstein 3695913
Formelmasse 110.16 (Anhydrous)
Reinheit (%) 95%